Learn More
1-metil-1h-1,2,4-triazol-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 49607-51-4 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine (ACI), 1-Methyl-1,2,4-triazol-3-amine, 1-Methyl-3-amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1H-1,2,4-triazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N4/c1-7-2-5-3(4)6-7/h2H,1H3,(H2,4,6) |
| SMILES | Cn1cnc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-1,2,4-triazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 98.106 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0592 |