Learn More
Ácido 1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10344332 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10782293 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344332 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 305381-67-3
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.163
Número MDL MFCD03086163
Clave InChI SGHWYTLJLHVIBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-methyl
PubChem CID 2776549
Nombre IUPAC ácido 1-metilbenzotriazol-5-carboxílico
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%