Learn More
1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10661293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10661293 250 mg 250 miligramos
10009321 1 g 1 g
10255514 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10661293 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23504CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 499770-67-1
Fórmula molecular C8H7N3O
Peso molecular (g/mol) 161.164
Clave InChI IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795417
Nombre IUPAC 1-metilbenzotriazol-5-carbaldehído
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%