Learn More
1-Metil-1-fenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440587 100 g 100 g
11420587 5 g 5 g
11430587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22440.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
1-Methyl-1-phenylhydrazine is used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metil-1-fenilhidrazina se utiliza para fabricar otras sustancias químicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
La temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-40-6
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00007627
Clave InChI MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
PubChem CID 36299
Nombre IUPAC 1-metil-1-fenilhidrazina
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Densidad 1.038
Punto de ebullición 54°C to 55°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%