Learn More
(1-Metil-1,2-etanoledil)bis-Éster Dimetilico del Ácido Carbamoditioico, TRC
Código de producto. 30134408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134408 10 mg 10 miligramos
17953715 5 mg 5 miligramos
17921005 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM62120010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80555-60-8
Fórmula molecular C7H14N2S4
Peso molecular (g/mol) 254.46
Sinónimo S,S'-Dimethylxanthogenpropylenebisdithiocarbamate, Dimethylxanthogenpropylenebisdithiocarbamate: S,S'-Dimethylxanthogen-1,2-propylenebisdithiocarbamate
Nombre IUPAC metil N-[1-(metilsulfanilcarbotioilamino)propano-2-il]carbamotioato
SMILES CSC(=S)NCC(C)NC(=S)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis-Carbamodithioic Acid Dimethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2S4/c1-5(9-7(11)13-3)4-8-6(10)12-2/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10)(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.004
Porcentaje de pureza >95%