Learn More
1-Metil-1,2-dihidropirimidina-2-ona, TRC
Código de producto. 30479059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479059 100 mg 100 miligramos
30464964 500 mg 500 miligramos
30478952 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336413100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3739-81-9
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Sinónimo 1-Methyl-2-pyrimidinone, 1-Methyl-2-pyrimidone, NSC 193514, 1-Methyl-2(1H)-pyrimidinone
Nombre IUPAC 1-metilpirimidina-2-una
SMILES CN1C=CC=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-4-2-3-6-5(7)8/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.048