Learn More
1-metil-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1,2,4-triazole |
| CAS | 6086-21-1 |
| Fórmula molecular | C3 H5 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N3/c1-6-3-4-2-5-6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cncn1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 83.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.0483 |