Learn More
1-metil-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1,2,4-triazole |
| Punto de fusión | 16°C |
| Densidad | 1.1 |
| Punto de ebullición | 177°C to 178°C |
| Temperatura de inflamación | 81°C (177°F) |
| Índice de refracción | 1.4705 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 106245 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-1H-1,2,4-triazol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.1 |
| Afficher plus |