Learn More
1-metil-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364955 1 g 1 g
11374955 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18337.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6086-21-1 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6086-21-1
Fórmula molecular C3H5N3
Peso molecular (g/mol) 83.09
Número MDL MFCD01076192
Clave InChI MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
PubChem CID 22459
SMILES CN1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1,2,4-triazole
Punto de fusión 16°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.4705
Cantidad 1 g
Beilstein 106245
Nombre IUPAC 1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.1
Porcentaje de pureza 99%