Learn More
Clorhidrato de 1-metoxipropan-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxypropan-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 677743-83-8 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Propanamine, 1-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanamine, 1-methoxy-, hydrochloride (9CI), (2-Methoxy-1-methylethyl)amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO.ClH/c1-4(5)3-6-2;/h4H,3,5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COCC(C)N |
| Nombre IUPAC | 1-metoxipropan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 125.597 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0607 |