Learn More
1-Metoxinaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxynaphthalene |
| CAS | 2216-69-5 |
| Fórmula molecular | C11 H10 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Naphthol Methyl Ether, 1-Naphthyl Methyl Ether, Methyl 1-Naphthyl Ether, NSC 5530, α-Methoxynaphthalene, α-Naphthyl Methyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-metoxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0732 |