Learn More
1-Metoxinaftaleno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426596 500 g 500 g
11406596 25 g 25 g
11416596 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24825.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2216-69-5 | C11H10O | 158.2 g/mol
1-Methoxynaphthalene is used in the study of peroxygenase activity of cytochrome c peroxidase. It is used as a precursor to synthesize prenyl naphthalene-ols, which shows antioxidative activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metoxinaftaleno se utiliza en el estudio de la actividad de la peroxigenasa de la citocromo c peroxidasa. Se utiliza como precursor para sintetizar prenilnaftalén-oles, que presentan actividad antioxidante.
Solubilidad
Inmiscible en agua. Miscible en éter, disulfuro de carbono y benceno.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-69-5
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00003924
Clave InChI NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-methoxy, methyl 1-naphthyl ether, 1-methoxy naphthalene, naphthalene, methoxy, alpha-methoxynaphthalene, unii-dg2eol57lf, .alpha.-methoxynaphthalene, methoxynaphthalene, alpha-naphthyl methyl ether, dg2eol57lf
PubChem CID 16668
Nombre IUPAC 1-metoxinaftaleno
SMILES COC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxynaphthalene
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.094
Punto de ebullición 135°C to 137°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.621
Cantidad 500 g
Beilstein 7748884
Información de solubilidad Immiscible with water. Miscible with ether,carbon disulfide and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza ≥98%