Learn More
Mezcla de dimetilacetal de 1-metoxiciclohexeno/ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxycyclohexene |
| CAS | 1215762-84-7 |
| Fórmula molecular | C8H16O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2.C7H12O/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8;1-8-7-5-3-2-4-6-7/h3-7H2,1-2H3;5H,2-4,6H2,1H3 |
| SMILES | COC1=CCCCC1.COC2(CCCCC2)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dimetoxiciclohexano;1-metoxiciclohexeno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.2038 |