Learn More
Éster metílico del ácido 1-(metoxicarbonil-etil)-4-[(2-metil-3-oxo-pentanoil)-fenil-amino]-piperidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30467406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467406 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30467406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3293860.5MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2518277-19-3
Fórmula molecular C23H32N2O6
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Remifentanil Impurity E, Methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-methyl-3-oxo-N- phenylpentanamido)piperidine-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O6/c1-5-19(26)17(2)21(28)25(18-9-7-6-8-10-18)23(22(29)31-4)12-15-24(16-13-23)14-11-20(27)30-3/h6-10,17H,5,11-16H2,1-4H3
SMILES CC(C(CC)=O)C(N(C1(C(OC)=O)CCN(CCC(OC)=O)CC1)C2=CC=CC=C2)=O
Nombre IUPAC 1-(3-metoxi-3-oxopropil)-4-(2-metil-3-oxo-N-fenilpentanamido)piperidina-4-carboxilato de metilo; Ácido 1-piperidinapropanoico, 4-(metoxicarbonil)-4-[(2-metil-1,3-dioxopentil)fenilamino]-, éster metílico;
Peso molecular (g/mol) 432.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.23