Learn More
Éster metílico del ácido 1-(metoxicarbonil-etil)-4-[(2-metil-3-oxo-pentanoil)-fenil-amino]-piperidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2518277-19-3 |
| Fórmula molecular | C23H32N2O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Remifentanil Impurity E, Methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-methyl-3-oxo-N- phenylpentanamido)piperidine-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N2O6/c1-5-19(26)17(2)21(28)25(18-9-7-6-8-10-18)23(22(29)31-4)12-15-24(16-13-23)14-11-20(27)30-3/h6-10,17H,5,11-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C(CC)=O)C(N(C1(C(OC)=O)CCN(CCC(OC)=O)CC1)C2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metoxi-3-oxopropil)-4-(2-metil-3-oxo-N-fenilpentanamido)piperidina-4-carboxilato de metilo; Ácido 1-piperidinapropanoico, 4-(metoxicarbonil)-4-[(2-metil-1,3-dioxopentil)fenilamino]-, éster metílico; |
| Peso molecular (g/mol) | 432.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.23 |