Learn More
Éster metílico del ácido 1-(metoxicarbonil-etil)-4-[(2-metil-3-oxo-pentanoil)-fenil-amino]-piperidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30483506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483506 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30483506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3293865MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2518277-19-3
Fórmula molecular C23H32N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Remifentanil Impurity E, Methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-methyl-3-oxo-N- phenylpentanamido)piperidine-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O6/c1-5-19(26)17(2)21(28)25(18-9-7-6-8-10-18)23(22(29)31-4)12-15-24(16-13-23)14-11-20(27)30-3/h6-10,17H,5,11-16H2,1-4H3
SMILES CC(C(CC)=O)C(N(C1(C(OC)=O)CCN(CCC(OC)=O)CC1)C2=CC=CC=C2)=O
Nombre IUPAC 1-(3-metoxi-3-oxopropil)-4-(2-metil-3-oxo-N-fenilpentanamido)piperidina-4-carboxilato de metilo; Ácido 1-piperidinapropanoico, 4-(metoxicarbonil)-4-[(2-metil-1,3-dioxopentil)fenilamino]-, éster metílico;
Peso molecular (g/mol) 432.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.23