Learn More
1-Metoxi Empagliflozina, TRC
Código de producto. 30134677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134677 25 mg 25 miligramos
17910395 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26249325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1279691-36-9
Fórmula molecular C24H29ClO8
Peso molecular (g/mol) 480.94
Sinónimo Methyl 1-C-[4-Chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside;
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[[4-[(3S)-oxaxolano-3-il]oxifenil]metil]fenil]-6-(hidroximetil)-2-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@]1(C2=CC=C(C(=C2)CC3=CC=C(C=C3)O[C@H]4CCOC4)Cl)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy Empagliflozin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29ClO8/c1-30-24(23(29)22(28)21(27)20(12-26)33-24)16-4-7-19(25)15(11-16)10-14-2-5-17(6-3-14)32-18-8-9-31-13-18/h2-7,11,18,20-23,26-29H,8-10,12-13H2,1H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.1551
Porcentaje de pureza >95%