Learn More
1-Metoxi Amiodarona, TRC
Código de producto. 30475311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30475311 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30475311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26091510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy Amiodarone
CAS 1087223-70-8
Fórmula molecular C26 H31 I2 N O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo [4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl][2-[(1RS)-1-methoxybutyl]benzofuran-3-yl]methanone, Amiodarone Hydrochoride Imp. G (EP), 1-Methoxy Amiodarone, [2-[(1RS)-1-Methoxybutyl]benzofuran-3-yl][4-[2-(diethyl-amino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31I2NO4/c1-5-10-22(31-4)26-23(18-11-8-9-12-21(18)33-26)24(30)17-15-19(27)25(20(28)16-17)32-14-13-29(6-2)7-3/h8-9,11-12,15-16,22H,5-7,10,13-14H2,1-4H3
SMILES CCCC(OC)c1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
Nombre IUPAC [4-[2-(dietilamino)etoxi]-3,5-diyodofenil]-[2-(1-metoxibutil)-1-benzofuran-3-il]metanona
Peso molecular (g/mol) 675.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 675.0342
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.