Learn More
1-Metoxi Amiodarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy Amiodarone |
| CAS | 1087223-70-8 |
| Fórmula molecular | C26 H31 I2 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl][2-[(1RS)-1-methoxybutyl]benzofuran-3-yl]methanone, Amiodarone Hydrochoride Imp. G (EP), 1-Methoxy Amiodarone, [2-[(1RS)-1-Methoxybutyl]benzofuran-3-yl][4-[2-(diethyl-amino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H31I2NO4/c1-5-10-22(31-4)26-23(18-11-8-9-12-21(18)33-26)24(30)17-15-19(27)25(20(28)16-17)32-14-13-29(6-2)7-3/h8-9,11-12,15-16,22H,5-7,10,13-14H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(OC)c1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | [4-[2-(dietilamino)etoxi]-3,5-diyodofenil]-[2-(1-metoxibutil)-1-benzofuran-3-il]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 675.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 675.0342 |