Learn More
1-metoxi-4-nitro-2-fenoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-4-nitro-2-phenoxybenzene |
| CAS | 14064-93-8 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO4/c1-17-12-8-7-10(14(15)16)9-13(12)18-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-nitro-2-fenoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 245.231 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.069 |