Learn More
1-metoxi-4-[(3-metil-3-buten-1-il)oxi]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-4-[(3-methyl-3-buten-1-yl)oxy]benzene |
| CAS | 169310-73-0 |
| Fórmula molecular | C12H16O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methoxy-4-[(3-methyl-3-buten-1-yl)oxy]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12-6-4-11(13-3)5-7-12/h4-7H,1,8-9H2,2-3H3 |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)OCCC(C)=C |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-((3-metilbut-3-en-1-il)oxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.12 |