Learn More
1-Metoxi-4-(2-nitrovinil)benceno, TRC
Código de producto. 30179780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179780 5 g 5 g
30179776 10 g 10 g
30180016 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3396985G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-10-0
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.17
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-(2-nitroetenil)benceno
SMILES COc1ccc(C=C[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582