Learn More
1-metoxi-4-(1E)-1-propen-1-ilbenceno, TRC
Código de producto. 30476099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476099 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30476099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3505101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Fórmula molecular C10 H12 O
Cantidad 1 g
Sinónimo trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-β-methylstyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
SMILES COc1ccc(\C=C\C)cc1
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888