Learn More
1-metoxi-4-(1-propin-1-il)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzene |
| CAS | 2749-94-2 |
| Fórmula molecular | C10H10O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(4-Methoxyphenyl)propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)propyne, 1-Methoxy-4-(prop-1-ynyl)benzene, 1-Methoxy-4-propynylbenzene, p-Anisyl Methyl Acetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h5-8H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C#CC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-prop-1-inilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0732 |