Learn More
1-Metoxi-3-trimetilsiloxi-1,3-butadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323646 1 g 1 g
11333646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14672.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54125-02-9 | C8H16O2Si | 172.299 g/mol
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene is employed as a reagent in Mannich-Michael reaction for the synthesis of piperidinones and enaminones. As Diels-Alder diene, it is used in the synthesis of pyridones and pyranones, sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins) and 4H-1-aminopyrroles and 4, 5H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metoxi-3-trimetilsiloxi-1,3-butadieno se emplea como reactivo en la reacción de Mannich-Michael para la síntesis de piperidinonas y enaminonas. Como dieno de Diels-Alder, se utiliza en la síntesis de piridonas y piranonas, análogos de sulfonas de griseofulvina (sulfogriseofulvins) y 4H-1-aminopirroles y 4, 5H-pirazoles.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54125-02-9
Fórmula molecular C8H16O2Si
Peso molecular (g/mol) 172.299
Número MDL MFCD00008498
Clave InChI SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
PubChem CID 5366448
Nombre IUPAC [(3E)-4-metoxibuta-1,3-dien-2-il]oxi-trimetilsilano
SMILES COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 68°C to 69°C (14mmHg)
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1616761
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice Merck 14,6001
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.3
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.455
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.89