Learn More
1-metoxi-2-propanona, TRC
Código de producto. 30475249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475249 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30475249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22622025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-propanone
CAS 5878-19-3
Fórmula molecular C4 H8 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Propanone, 1-methoxy-, 2-Propanone, methoxy- (7CI), 1-Methoxy-2-propanone, 1-Methoxyacetone, Methoxy-2-propanone, Methoxyacetone, Methoxymethyl methyl ketone, Methyl methoxymethyl ketone, α-Methoxyacetone, α-Methoxypropanone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
SMILES COCC(=O)C
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 88.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524