Learn More
1-Metoxi-2-propanol, TRC
Código de producto. 30134468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134468 10 g 10 g
30134231 50 g 50 g
30005979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26500510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-98-2
Fórmula molecular C4 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Sinónimo 2-Propanol, 1-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Methoxy-2-propanol (ACI), 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 2-Methoxy-1-methylethanol, 3-Methoxy-2-propanol, Closol, Dowanol 33B, Dowtherm 209, Essilor altius, Glycol ether PM, Methoxyisopropanol, NSC 2409, Propylene glycol 1-methyl ether
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-propanol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681