Learn More
1-Metoxi-2-propanol, 99+%
Código de producto. 11353316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
250 ml
4 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353316 250 mL 250 ml
11394298 250 mL 250 ml
11304308 1 L 1 litro
11363316 1 L 1 litro
11314308 4 L 4 litros
11324308 4 x 4 L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11353316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12694.AK
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
El 1-metoxi-2-propanol se utiliza como reactivo en la síntesis de 2-amino-3-carboxi-4-fenil tiofeno, que actúa como inhibidor de la proteína cinasa C. También se utiliza como reactivo en la síntesis de metolacloro. Actúa como un buen indicador biológico. Además, sirve como disolvente y como agente anticongelante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-98-2
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00004537
Clave InChI ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-propanol
Punto de fusión -100°C
Color Incolora
Densidad 0.926 g/mL
pH 4 to 7
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 35°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.403
Cantidad 250 mL
Número UN 3092
Beilstein 1731270
Información de solubilidad Miscible with water,methanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methoxy-2-propanol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methoxy-2-propanol
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.