Learn More
1-Metoxi-2-propanol, 99+%
Descripción
El 1-metoxi-2-propanol se utiliza como reactivo en la síntesis de 2-amino-3-carboxi-4-fenil tiofeno, que actúa como inhibidor de la proteína cinasa C. También se utiliza como reactivo en la síntesis de metolacloro. Actúa como un buen indicador biológico. Además, sirve como disolvente y como agente anticongelante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-2-propanol |
| Punto de fusión | °C to 100°C |
| Densidad | 0.926 g/mL |
| Punto de ebullición | 119°C to 120°C |
| Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Índice de refracción | 1.403 |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | UN3092 |
| Beilstein | 1731270 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación