Learn More
1-Metoxi-2-propanol, 98,5 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10057252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
25 ml
5 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10057252 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10531101 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10296950 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10746433 5 L Tambor de plástico 5 litros
11924741 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10057252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 244990010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-98-2
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00004537
Clave InChI ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-propanol
Punto de fusión -97.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 120.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040
Cantidad 1 L
Beilstein 01,536
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C)
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methoxy-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.