Learn More
(1-metoxi-2-metilprop-1-enoxi)trimetilsilano, TRC
Código de producto. 30472827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472827 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30472827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26488510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)trimethylsilane
CAS 31469-15-5
Fórmula molecular C8H18O2Si
Cantidad 10 g
Sinónimo [(1-Methoxy-2-methyl-1-propen-1-yl)oxy]trimethylsilane, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-2,2-dimethyl-1-(trimethylsiloxy)ethene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)-1-propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsilyloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-trimethylsilyloxy-1-propene, Dimethylketene Methyl Trimethylsilyl Acetal, MTS, Methyl Trimethylsilyl Dimethylketene Acetal, O-Methyl-O-(trimethylsilyl)dimethylketene Acetal, [(1-Methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, [(1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropa-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropenyl)oxy]trimethylsilane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
SMILES COC(=C(C)C)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC (1-metoxi-2-metilprop-1-enoxi)-trimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 174.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1076