Learn More
1-metoxi-2-metil-3-butin-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol |
| CAS | 42841-64-5 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Butyn-2-ol','1-methoxy-2-methyl-, 1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol, 1-Methoxy-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-4-6(2,7)5-8-3/h1,7H,5H2,2-3H3 |
| SMILES | COCC(C)(O)C#C |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-metilbut-3-in-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |