Learn More
1-Metoxi-2-metil-2-propanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349196 100 g 100 g
11339196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20351.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3587-64-2
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD03701584
Clave InChI MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
PubChem CID 77137
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-metilpropan-2-ol
SMILES COCC(C)(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Densidad 0.892
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.4044
Cantidad 100 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza ≥98%