Learn More
1-Metoxi-2-metil-2-propanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339196 25 g 25 g
11349196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20351.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3587-64-2
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD03701584
Clave InChI MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
PubChem CID 77137
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-metilpropan-2-ol
SMILES COCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Densidad 0.892
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.4044
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol