Learn More
1-Metoxi-2-metil-2-propanol, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10007859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10007859 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal 100 ml
1 options
Código de producto. 10007859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381711000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
CAS 3587-64-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8970g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula molecular C5H12O2
Fórmula lineal CH3OCH2C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4025 to 1.4065 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD03701584
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.897
Sinónimo 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Clave InChI MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCC(C)(C)O
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 104.15
PubChem CID 77137
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.