Learn More
1-Methoxy-2-(metoximetil)-4-metil-2-(propan-2-il)pentano, TRC
Código de producto. 30137637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137637 50 mg 50 miligramos
30007519 10 mg 10 miligramos
30009738 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15611650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129228-21-3
Fórmula molecular C12H26O2
Peso molecular (g/mol) 202.33
Nombre IUPAC 3,3-bis(metoximetil)-2,5-dimetilhexano
SMILES COCC(COC)(CC(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-(methoxymethyl)-4-methyl-2-(propan-2-yl)pentane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O2/c1-10(2)7-12(8-13-5,9-14-6)11(3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1933