Learn More
1-metoxi-2-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16617072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16617072 5 mL 5 ml
16627072 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16617072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466370050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53778-73-7
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Clave InChI CSZZMFWKAQEMPB-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 1-methoxybutan-2-ol
SMILES CCC(O)COC
Especificaciones
Vector alfa METHOXYBUTANOL 010
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-butanol
Color Incolora
Densidad 0.91
Punto de ebullición 135°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Cantidad 5 mL
Número UN 1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Forma física líquido