Learn More
1-metoxi-2,3,5-trimetilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene |
| CAS | 20469-61-8 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)11-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)cc(C)c1C |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2,3,5-trimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |