Learn More
1-metoxi-2-(2-metoxietil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene |
| CAS | 174460-88-9 |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCC1=CC=CC=C1OC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-(2-metoxietil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1 |