Learn More
1-(Mesitileno-2-sulfonil)-3-nitro-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184700 1 g Frasco de vidrio 1 g
10388400 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10184700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221310010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74257-00-4
Fórmula molecular C11H12N4O4S
Peso molecular (g/mol) 296.30
Número MDL MFCD00009754
Clave InChI SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
PubChem CID 716901
Nombre IUPAC 3-nitro-1-(2,4,6-trimetilfenil)sulfonil-1,2,4-triazol
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino