Learn More
Ácido 1-(mercaptometil)ciclopropanoacético, TRC
Código de producto. 30465297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465297 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30465297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2535701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
CAS 162515-68-6
Fórmula molecular C6 H10 O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1(CS)CC1
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(sulfanilmetil)ciclopropil]acético
Peso molecular (g/mol) 146.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0402