Learn More
Ácido 1-(mercaptometil)ciclopropanoacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438288 1 g 1 g
15448288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61723.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162515-68-6
Fórmula molecular C6H10O2S
Peso molecular (g/mol) 146.204
Número MDL MFCD03411600
Clave InChI VFAXPOVKNPTBTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropylacetic acid, 1-mercaptomethyl-cyclopropaneacetic acid, unii-1x00t93wyx, cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl, 2-1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 9793825
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(sulfanilmetil)ciclopropil]acético
SMILES C1CC1(CC(=O)O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Punto de fusión 42°C to 46°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s