Learn More
Ácido 1-(mercaptometil)ciclopropanoacético (ácido 2-[1-(sulfanilmetil)ciclopropil]acético), Mikromol™
Descripción
Ácido 1-(mercaptometil)ciclopropanoacético (ácido 2-[1-(sulfanilmetil)ciclopropil]acético)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H10 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[1-(sulfanilmetil)ciclopropil]acético |
| Mostrar más |