Learn More
1-Mercaptoadamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465128 250 mg 250 miligramos
15455128 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58958.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34301-54-7 | C10H16S | 168.298 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34301-54-7
Fórmula molecular C10H16S
Peso molecular (g/mol) 168.298
Número MDL MFCD00213530
Clave InChI ADJJLNODXLXTIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanethiol, adamantanethiol, 1-adamantyl hydrosulfide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-thiol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane-1-thiol, acmc-20aoyp, 1-admsh, pubchem21526, 1-adsh
PubChem CID 99730
Nombre IUPAC adamantano-1-tiol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Mercaptoadamantane
Punto de fusión 99°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Mercaptoadamantane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.