Learn More
1-Linoleoil-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Linoleoyl-rac-glycerol |
| CAS | 2277-28-3 |
| Fórmula molecular | C21 H38 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxipropil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 354.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.277 |