Learn More
1-Linoleoil-rac-glicerol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Linoleoyl-rac-glycerol-d5 |
| CAS | 1795137-84-6 |
| Fórmula molecular | C21H33D5O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester-d5, 1-Glyceryl Linoleate-d5, 1-Linoleylglycerol-d5, 1-Monolinolein-d5, 1-Monolinoleoyl-rac-glycerol-d5, Glycerol 1-Monolinolate-d5, Oleinate 288-d5, α-Glyceryl linoleate-d5, α-Monolinolein-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 359.55 |