Learn More
1-Linoleoyl Glycerol, MedChemExpress
Código de producto. 16491596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491596 500 mg 500 miligramos
16435316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111346
MedChemExpress 1-Linoleoyl Glycerol is a fatty acid glycerol.
1-Linoleoyl Glycerol is a fatty acid glycerol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Linoleoyl Glycerol
Forma física Oil
CAS 2277-28-3
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H38O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 1-Linoleoyl-rac-glycerol 1-Monolinolein
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.07 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (282.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
Peso molecular (g/mol) 354.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.52
Porcentaje de pureza 98.0%