Learn More
1-Linoleoil-(2S)-glicerol, TRC
Código de producto. 30477293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477293 50 mg 50 miligramos
30471428 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46795550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67968-46-1
Fórmula molecular C21H38O4
Peso molecular (g/mol) 354.52
Sinónimo α-Linoleic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester, (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester
Nombre IUPAC [(2S)-2,3-dihidroxipropilo] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Linoleoyl-(2S)-glycerol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.277