Learn More
1-Linoleoil-2-oleoil-3-estearoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30483831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30483831 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30483831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46810025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Linoleoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol
CAS 135092-48-7
Fórmula molecular C57H104O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-[[(9Z)-1-Oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-3- [(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester, 2-Oleo-3-stearo-1-linolein, 1-Stearo-2-oleo-3-linolein, 3-Linoleo-2-oleo-1-stearin
Fórmula InChI InChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,27-28,30,54H,4-15,17-18,20-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,30-27-
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
Nombre IUPAC 2-(oleoiloxi)-3-(estearoiloxi)propilo (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
Peso molecular (g/mol) 885.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 884.78
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.