Learn More
1-linoleoil-2,3-isopropilideno-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol |
| CAS | 127592-95-4 |
| Fórmula molecular | C24H42O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9,12-Octadecadienoic Acid (9Z,12Z)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H42O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h8-9,11-12,22H,4-7,10,13-21H2,1-3H3/b9-8-,12-11- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1COC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metilo (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 394.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.3083 |